4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480691-25G
OR480691-5G
APOSOR480691-25GEA
704
EUR
APOSOR480691-25G
APOSOR480691-5G
4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
4-Isopropylbenzenesulphonamide
Formule:
C₉H₁₃NO₂S MW: 199.27 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00457071 CAS nummer: 6335-39-3 |