Isoquinoline-7-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48070-1G OR48070-250MG
APOSOR48070-1GEA 123 EUR
APOSOR48070-1G APOSOR48070-250MG
Isoquinoline-7-carbonitrile
Isoquinoline-7-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699231
CAS nummer: 223671-92-9