(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480702-25G OR480702-100G
APOSOR480702-25GEA 87.6 EUR
APOSOR480702-25G APOSOR480702-100G
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00076983
CAS nummer: 59524-02-6