5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480712-25G OR480712-5G
APOSOR480712-25GEA 201 EUR
APOSOR480712-25G APOSOR480712-5G
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 94%
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664007
CAS nummer: 10406-06-1