4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480714-25G OR480714-5G
APOSOR480714-25GEA 263 EUR
APOSOR480714-25G APOSOR480714-5G
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136.1479 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037443
CAS nummer: 41438-18-0