2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480717-1G OR480717-5G
APOSOR480717-1GEA 60 EUR
APOSOR480717-1G APOSOR480717-5G
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₃Cl₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697639
CAS nummer: 7627-38-5