2,6-Dichlorobenzenesulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480721-25G OR480721-5G
APOSOR480721-25GEA 511 EUR
APOSOR480721-25G APOSOR480721-5G
2,6-Dichlorobenzenesulphonamide 95%
2,6-Dichlorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 10290-98-9