3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-4-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR480728-25G OR480728-5G
APOSOR480728-25GEA 764 EUR
APOSOR480728-25G APOSOR480728-5G
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03989643
CAS nummer: 23094-96-4
UN: 1759
ADR: 8,III