5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480733-25G OR480733-5G
APOSOR480733-25GEA 768 EUR
APOSOR480733-25G APOSOR480733-5G
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide 97%
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide
Formule: C₉H₈ClNO₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210142
CAS nummer: 190659-59-7