3-(Bromomethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480743-25G OR480743-5G
APOSOR480743-25GEA 106 EUR
APOSOR480743-25G APOSOR480743-5G
3-(Bromomethyl)benzoic acid 95%
3-(Bromomethyl)benzoic acid
Formule: C8H7BrO2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045839
CAS nummer: 6515-58-8