N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480753-25G OR480753-5G
APOSOR480753-25GEA 548 EUR
APOSOR480753-25G APOSOR480753-5G
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
N-Boc-3-cyanopyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001709
CAS nummer: 476493-40-0