6-Bromo-2-(methylamino)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Bromo-N-methyl-pyridin-2-amine, 6-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
OR480763-1G OR480763-5G
APOSOR480763-1GEA 92.1 EUR
APOSOR480763-1G APOSOR480763-5G
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine 97%
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187.0400 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261221
CAS nummer: 89026-79-9