3-Bromo-4-iodopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480764-1G OR480764-5G
APOSOR480764-1GEA 83.3 EUR
APOSOR480764-1G APOSOR480764-5G
3-Bromo-4-iodopyridine 95%
3-Bromo-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110263
CAS nummer: 89167-19-1