1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480770-1G OR480770-250MG
APOSOR480770-1GEA 353 EUR
APOSOR480770-1G APOSOR480770-250MG
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09860616
CAS nummer: 1019008-21-9