Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480774-1G OR480774-5G
APOSOR480774-1GEA 217 EUR
APOSOR480774-1G APOSOR480774-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739029
CAS nummer: 362661-83-4