4-Amino-6-bromopyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480783-1G OR480783-5G
APOSOR480783-1GEA 0 EUR
APOSOR480783-1G APOSOR480783-5G
4-Amino-6-bromopyrimidine 98%
4-Amino-6-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233963
CAS nummer: 1159818-57-1