Oxolane-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Tetrahydrofuran-3-carbonitrile
OR480787-1G OR480787-5G
APOSOR480787-1GEA 84.7 EUR
APOSOR480787-1G APOSOR480787-5G
Oxolane-3-carbonitrile
Oxolane-3-carbonitrile
Formule: C₅H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 14631-44-8