Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
OR480788-1G OR480788-5G
APOSOR480788-1GEA 86.2 EUR
APOSOR480788-1G APOSOR480788-5G
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₉NO₂S₂
MW: 227.31 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01859680
CAS nummer: 116170-84-4