1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480795-1G OR480795-5G
APOSOR480795-1GEA 227 EUR
APOSOR480795-1G APOSOR480795-5G
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride 95%
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₅ClN₂O₂S
Smeltpunt: 66…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16621450
CAS nummer: 55694-81-0
UN: 3261
ADR: 8,III