5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480796-1G
OR480796-5G
APOSOR480796-1GEA
0
EUR
APOSOR480796-1G
APOSOR480796-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule:
C₇H₅ClN₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08062553 CAS nummer: 65156-94-7 |