2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480797-1G OR480797-250MG OR480797-5G
APOSOR480797-1GEA 118 EUR
APOSOR480797-1G APOSOR480797-250MG APOSOR480797-5G
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₈H₁₃BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13182122
CAS nummer: 347389-74-6