3-Bromopyridazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480809-1G OR480809-5G
APOSOR480809-1GEA 74.6 EUR
APOSOR480809-1G APOSOR480809-5G
3-Bromopyridazine 95%
3-Bromopyridazine
Formule: C₄H₃BrN₂
MW: 158.9840 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10688587
CAS nummer: 88491-61-6