2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480810-10G OR480810-5G OR480810-1G
APOSOR480810-10GEA 512 EUR
APOSOR480810-10G APOSOR480810-5G APOSOR480810-1G
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide
Formule: C₆H₆ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12024435
CAS nummer: 64321-24-0