6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480829-1G OR480829-5G
APOSOR480829-1GEA 146 EUR
APOSOR480829-1G APOSOR480829-5G
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine
Formule: C₆H₂BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17014673
CAS nummer: 1252046-16-4