7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480830-1G OR480830-5G
APOSOR480830-1GEA 104 EUR
APOSOR480830-1G APOSOR480830-5G
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00744954
CAS nummer: 16732-71-1