2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480857-1G OR480857-5G
APOSOR480857-1GEA 227 EUR
APOSOR480857-1G APOSOR480857-5G
2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07775665
CAS nummer: 6939-99-7
UN: 1759
ADR: 8,III