8-Isoquinolinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48090-1G OR48090-250MG
APOSOR48090-1GEA 81.8 EUR
APOSOR48090-1G APOSOR48090-250MG
8-Isoquinolinecarboxylic acid
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
Smeltpunt: 263…267 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06738935
CAS nummer: 61563-43-7