6-Isoquinolinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48100-1G OR48100-250MG OR48100-5G
APOSOR48100-1GEA 109 EUR
APOSOR48100-1G APOSOR48100-250MG APOSOR48100-5G
6-Isoquinolinecarboxylic acid
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09910323
CAS nummer: 106778-43-2