Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Oxan-4-ylmethyl methanesulphonate
OR48102-1G OR48102-250MG OR48102-5G
APOSOR48102-1GEA 92.1 EUR
APOSOR48102-1G APOSOR48102-250MG APOSOR48102-5G
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Formule: C₇H₁₄O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18785628
CAS nummer: 132291-95-3