Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48106-1G OR48106-500MG OR48106-5G
APOSOR48106-1GEA 146 EUR
APOSOR48106-1G APOSOR48106-500MG APOSOR48106-5G
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) 99%
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP)
Formule: C₁₆H₁₆LiO₃P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29472537
CAS nummer: 85073-19-4