4-Phenyl-1-butyne
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR48109-25G OR48109-5G
APOSOR48109-25GEA 558 EUR
APOSOR48109-25G APOSOR48109-5G
4-Phenyl-1-butyne
4-Phenyl-1-butyne
Formule: C₁₀H₁₀
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041667
CAS nummer: 16520-62-0