1,6-Anhydro-β-D-glucose
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, (-)-1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, Levoglucosan, (-)-1,6-Anhydro-ß-D-glucopyranose
OR4810T-100G OR4810T-25G OR4810T-5G
APOSOR4810T-100GEA 746 EUR
APOSOR4810T-100G APOSOR4810T-25G APOSOR4810T-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formule: C₆H₁₀O₅
MW: 162.14 g/mol
Smeltpunt: 182…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063248
CAS nummer: 498-07-7