1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48116-1G OR48116-250MG
APOSOR48116-1GEA 262 EUR
APOSOR48116-1G APOSOR48116-250MG
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Formule: C₈H₇N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18157683
CAS nummer: 66108-85-8