Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4812-100G OR4812-25G OR4812-5G
APOSOR4812-100GEA 104 EUR
APOSOR4812-100G APOSOR4812-25G APOSOR4812-5G
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₇N₃O₂
Smeltpunt: 166…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010097
CAS nummer: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5