2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Aminophenylacetic acid
OR4815-10G OR4815-1G OR4815-25G OR4815-5G
APOSOR4815-10GEA 154 EUR
APOSOR4815-10G APOSOR4815-1G APOSOR4815-25G APOSOR4815-5G
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Smeltpunt: 147…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075058
CAS nummer: 14338-36-4