2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4822-1G OR4822-250MG OR4822-5G
APOSOR4822-1GEA 162 EUR
APOSOR4822-1G APOSOR4822-250MG APOSOR4822-5G
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168681
CAS nummer: 59820-90-5