Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48243-1G OR48243-5G OR48243-10G
APOSOR48243-1GEA 24.9 EUR
APOSOR48243-1G APOSOR48243-5G APOSOR48243-10G
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Formule: C₇H₁₆BrO₃P
Kookpunt: 94…95 °C/2,25mmHg
Dichtheid: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800966
CAS nummer: 1186-10-3