2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
OR48249-1G OR48249-250MG OR48249-5G
APOSOR48249-1GEA 285 EUR
APOSOR48249-1G APOSOR48249-250MG APOSOR48249-5G
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036352
CAS nummer: 6313-55-9