4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR48257-100G OR48257-25G OR48257-10G
APOSOR48257-100GEA 132 EUR
APOSOR48257-100G APOSOR48257-25G APOSOR48257-10G
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClN
MW: 216.46 g/mol
Smeltpunt: 67…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040883
CAS nummer: 154607-01-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III