2-Cyanophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Cyanomethyl)benzonitrile, α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
OR4826-100G OR4826-25G
APOSOR4826-100GEA 141 EUR
APOSOR4826-100G APOSOR4826-25G
2-Cyanophenylacetonitrile
2-Cyanophenylacetonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Smeltpunt: 73…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001895
CAS nummer: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III