2-(Trimethylsilyl)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4827-100G OR4827-25G OR4827-5G
APOSOR4827-100GEA 121 EUR
APOSOR4827-100G APOSOR4827-25G APOSOR4827-5G
2-(Trimethylsilyl)ethanol
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Formule: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Kookpunt: 71…73 °C
Dichtheid: 0,825 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002825
CAS nummer: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3,III