4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48271-1G OR48271-25G OR48271-5G
APOSOR48271-1GEA 22 EUR
APOSOR48271-1G APOSOR48271-25G APOSOR48271-5G
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine 98%
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine
Formule: C₇H₁₁NO
Kookpunt: 186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00510919
CAS nummer: 5799-76-8
UN: 1993
ADR: 3,III