3-Methoxybenzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4831-100G OR4831-25G
APOSOR4831-100GEA 73 EUR
APOSOR4831-100G APOSOR4831-25G
3-Methoxybenzonitrile 99%
3-Methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Kookpunt: 110…112 °C/12mmHg
Smeltpunt: 22…24 °C
Dichtheid: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001801
CAS nummer: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III