3-Nitro-p-toluonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
OR4834-25G
OR4834-5G
APOSOR4834-25GEA
0
EUR
APOSOR4834-25G
APOSOR4834-5G
3-Nitro-p-toluonitrile
3-Nitro-p-toluonitrile
Formule:
C₈H₆N₂O₂ Kookpunt: 171 °C/12mmHg Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00031482 CAS nummer: 939-79-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |