2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4835-1G OR4835-5G OR4835-10G
APOSOR4835-1GEA 22 EUR
APOSOR4835-1G APOSOR4835-5G APOSOR4835-10G
2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
2-Chloropyridine-6-carbonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274527
CAS nummer: 33252-29-8
EINECS: 251-429-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III