2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
OR4838-25G OR4838-5G
APOSOR4838-25GEA 43.8 EUR
APOSOR4838-25G APOSOR4838-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Smeltpunt: 219…221 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149091
CAS nummer: 480-66-0