(2-Methoxyethoxy)methyl chloride, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4841-100G OR4841-25G OR4841-500G
APOSOR4841-100GEA 213 EUR
APOSOR4841-100G APOSOR4841-25G APOSOR4841-500G
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride, Technical Grade
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride
Formule: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Kookpunt: 50…52 °C/13mmHg
Dichtheid: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000888
CAS nummer: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II