Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4847-1G OR4847-25G
APOSOR4847-1GEA 22 EUR
APOSOR4847-1G APOSOR4847-25G
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Formule: C₅H₆N₂OS
Smeltpunt: 136…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005435
CAS nummer: 2361-27-5