1,2-Epoxycyclopentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4849-25G OR4849-5G
APOSOR4849-25GEA 127 EUR
APOSOR4849-25G APOSOR4849-5G
1,2-Epoxycyclopentane
1,2-Epoxycyclopentane
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 101…102 °C
Dichtheid: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 10 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005161
CAS nummer: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN: 1993
ADR: 3,II