tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
OR4852-1G OR4852-5G
APOSOR4852-1GEA 22 EUR
APOSOR4852-1G APOSOR4852-5G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Kookpunt: 80 °C/0,2mmHg
Dichtheid: 0,977 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216581
CAS nummer: 86953-79-9